Bariumchromat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
401056-1KG 401056-250G
SIAL401056-1KGEA 119 EUR
SIAL401056-1KG SIAL401056-250G
Bariumchromat, Sigma-Aldrich®
Barium chromate
Formel: BaCrO₄
Molecular Weight: 253,32 g/mol
Schmelzpunkt: 1400 °C
Dichte: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014180
CAS-Nummer: 10294-40-3
EINECS: 233-660-5
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,00999