Calciumfluorid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
11022.09
11022.18
11022.30
11022.09EA
47.5
EUR
11022.09
11022.18
11022.30
Calciumfluorid ≥99%
Calcium fluoride
Purity: 99%
CAS No.: 7789-75-5
Molecular Formula: CaF2
Formula Weight: 78.08
Physical Form: Transparent Crystals
Density: 3.18
Refractive Index: 1.434
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 1403°
Boiling Point: ca 2500°
Merck Reference: 14,1667
MDL No.: MFCD00010907
Formel:
CaF₂ Siedepunkt: ∼2500 °C Schmelzpunkt: 1403 °C Dichte: 3,18 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010907 CAS-Nummer: 7789-75-5 EINECS: 232-188-7 Merck Index: 14,1667 |