Calciumfluorid
Lieferant: Merck
Achtung
1.02840.1000 1.02840.9050
1.02840.1000EA 197 EUR
1.02840.1000 1.02840.9050
Calciumfluorid
Calcium fluoride
Formel: CaF₂
Siedepunkt: 2500 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1418 °C
Dichte: 3,18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010907
CAS-Nummer: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 13,01669