Magnesiumfluorid

Lieferant: FLUOROCHEM

006717-250G 006717-1KG
FLUO006717-250GEA 72.9 EUR
FLUO006717-250G FLUO006717-1KG
Magnesiumfluorid
Magnesium fluoride
Formel: MgF₂
Siedepunkt: 2260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1266 °C
Dichte: 3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011108
CAS-Nummer: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Merck Index: 12,05701

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR