Magnesiumfluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
343188-250G 343188-25G
SIAL343188-250GEA 292 EUR
SIAL343188-250G SIAL343188-25G
Magnesiumfluorid, Sigma-Aldrich®
Magnesium fluoride
Formel: MgF₂
Molecular Weight: 62.3 g/mol
Siedepunkt: 2260
Schmelzpunkt: 1266
Dichte: 3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011108
CAS-Nummer: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Merck Index: 12,05701