Strontiumfluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
007296-100G 007296-500G
FLUO007296-100GEA 0 EUR
FLUO007296-100G FLUO007296-500G
Strontiumfluorid
Strontium fluoride
Formel: F₂Sr
Molecular Weight: 125,62 g/mol
Siedepunkt: 2460 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1477 °C
Dichte: 4,24 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011251
CAS-Nummer: 7783-48-4
EINECS: 232-000-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09002