Strontiumfluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
450030-10G
450030-50G
SIAL450030-10GEA
140
EUR
SIAL450030-10G
SIAL450030-50G
Strontiumfluorid, Sigma-Aldrich®
Strontium fluoride
Formel:
F₂Sr Molecular Weight: 125,62 g/mol Siedepunkt: 2460 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1477 °C Dichte: 4,24 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011251 CAS-Nummer: 7783-48-4 EINECS: 232-000-3 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,09002 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...