Calciumhydrid ∼ 93%, Körner Ø < 2 mm, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Calciumdihydrid
199901000
199905000
199900025
ACRO199901000EA
96.1
EUR
ACRO199901000
ACRO199905000
ACRO199900025
Calciumhydrid ∼ 93%, Körner Ø < 2 mm, reinst
Calciumhydrid
Formel:
H₂Ca Schmelzpunkt: 675 °C Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010897 CAS-Nummer: 7789-78-8 EINECS: 232-189-2 UN: 1404 ADR: 4.3,I Merck Index: 13,01674 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Grey Powder |
Assay | ≥92 % (Total Ca) |
Particle size | ≤2 mm |
Chloride (Cl) | ≤5000 ppm |
Aluminium (Al) | ≤100 ppm |
Hydrogen (H) | ≥980 ml/g CaH2 |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤8000 ppm |
Nitrogen (N) | ≤2000 ppm |