Calciumhydrid 90-95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
19106.14 19106.22
19106.14EA 67.1 EUR
19106.14 19106.22
Calciumhydrid 90-95%
Calciumhydrid
Purity: 90-95% CAS No.: 7789-78-8 Molecular Formula: CaH2 Formula Weight: 42.10 Physical Form: 2mm & down Density: 1.900 Melting Point: 600° dec. Merck Reference: 14,1672 UN No.: 1404 MDL No.: MFCD00010897
Formel: H₂Ca
Dichte: 1,900
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010897
CAS-Nummer: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,1672