Calciumhydrid ≥92%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Calciumdihydrid
41590.22 41590.36
41590.22EA 132 EUR
41590.22 41590.36
Calciumhydrid ≥92%
Calciumhydrid
Purity: 92% min CAS No.: 7789-78-8 Molecular Formula: CaH2 Formula Weight: 42.10 Physical Form: 1-20mm Granules Density: 1.900 Melting Point: 600° dec. Solubility: Decomposes in water, alcohol and acids to H2 Merck Reference: 14,1672 UN No.: 1404 MDL No.: MFCD00010897
Formel: H₂Ca
Schmelzpunkt: 600 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,900
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010897
CAS-Nummer: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,1672