Calciumhydrid ≥98% (Metall-Basis ausgeschlossen Mg) (max. 1% Mg)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Calciumdihydrid
41645.18
41645.30
41645.18EA
252
EUR
41645.18
41645.30
Calciumhydrid ≥98% (Metall-Basis ausgeschlossen Mg) (max. 1% Mg)
Calciumhydrid
Purity: 98%
CAS No.: 7789-78-8
Molecular Formula: CaH2
Formula Weight: 42.10
Physical Form: -10 Mesh
Density: 1.900
Melting Point: 600° dec.
Merck Reference: 14,1672
UN No.: 1404
MDL No.: MFCD00010897
Formel:
H₂Ca Schmelzpunkt: 600 °C (Zers.) Dichte: 1,900 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010897 CAS-Nummer: 7789-78-8 EINECS: 232-189-2 UN: 1404 ADR: 4.3,I Merck Index: 14,1672 |