Calciumhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Calciumdihydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
208027-100G
208027-500G
208027-5G
SIAL208027-100GEA
205
EUR
SIAL208027-100G
SIAL208027-500G
SIAL208027-5G
Calciumhydrid, Sigma-Aldrich®
Calciumhydrid
Formel:
H₂Ca Schmelzpunkt: 816 °C Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010897 CAS-Nummer: 7789-78-8 EINECS: 232-189-2 UN: 1404 ADR: 4.3,I Merck Index: 13,01674 |