Calciumhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Calciumdihydrid
213268-100G 213268-500G
SIAL213268-100GEA 136 EUR
SIAL213268-100G SIAL213268-500G
Calciumhydrid, Sigma-Aldrich®
Calciumhydrid
Formel: H₂Ca
Schmelzpunkt: 816 °C
Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010897
CAS-Nummer: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,01674