Strontiumnitrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
204498-10G 204498-50G
SIAL204498-10GEA 142 EUR
SIAL204498-10G SIAL204498-50G
Strontiumnitrat, Sigma-Aldrich®
Strontium nitrate
Formel: Sr(NO₃)₂
Molecular Weight: 211,63 g/mol
Siedepunkt: 645 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 570 °C
Dichte: 2,113 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011248
CAS-Nummer: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08926