Bariumoxid ≥99,5% (Metall-Basis ausgeschlossen Sr) (max. 0,05% Si)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
44440.14 44440.22
44440.14EA 279 EUR
44440.14 44440.22
Bariumoxid ≥99,5% (Metall-Basis ausgeschlossen Sr) (max. 0,05% Si)
Barium oxide
Purity: 99.5% CAS No.: 1304-28-5 Molecular Formula: BaO Formula Weight: 153.33 Physical Form: Powder Density: 5.7 Refractive Index: 1.98 Melting Point: 1923° Merck Reference: 14,986 UN No.: 1884 MDL No.: MFCD00003453
Formel: BaO
Molecular Weight: 153,33 g/mol
Siedepunkt: ∼2000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1923 °C
Dichte: 5,7
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003453
CAS-Nummer: 1304-28-5
EINECS: 215-127-9
UN: 1884
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,986