Bariumoxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

288497-250G 288497-50G
SIAL288497-250GEA 878 EUR
SIAL288497-250G SIAL288497-50G
Bariumoxid, Sigma-Aldrich®
Barium oxide
Formel: BaO
Molecular Weight: 153,33 g/mol
Siedepunkt: ∼2000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼1920 °C
Dichte: ∼5,72 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003453
CAS-Nummer: 1304-28-5
EINECS: 215-127-9
UN: 1884
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01015

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR