Calciumoxid ≥92%, Pulver, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
22645.360EA 139 EUR
22645.360 22645.260
Calciumoxid ≥92%, Pulver, TECHNICAL
Calcium oxide
Formel: CaO
Molecular Weight: 56,08 g/mol
Siedepunkt: 2850 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2580 °C
Dichte: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010911
CAS-Nummer: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
UN: 1910
ADR: ,
Merck Index: 13,01691
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 92 %