Magnesiumoxid ≥99,998% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
gebrannte Magnesia
10800.18
10800.09
10800.30
10800.18EA
465
EUR
10800.18
10800.09
10800.30
Magnesiumoxid ≥99,998% (Metall-Basis), Puratronic®
Magnesiumoxid
Purity: 99.998%
CAS No.: 1309-48-4
Molecular Formula: MgO
Formula Weight: 40.30
Physical Form: -22 Mesh Powder
Density: 3.58
Refractive Index: 1.736
Odour: Odourless
Melting Point: 2852°
Boiling Point: 3600°
Merck Reference: 14,5677
MDL No.: MFCD00011109
Formel:
MgO Siedepunkt: 3600 °C Schmelzpunkt: 2852 °C Dichte: 3,58 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011109 CAS-Nummer: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 14,5677 |