Magnesiumoxid ≥99,95% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: gebrannte Magnesia
41648.22 41648.14
41648.22EA 401 EUR
41648.22 41648.14
Magnesiumoxid ≥99,95% (Metall-Basis)
Magnesiumoxid
Purity: 99.95% CAS No.: 1309-48-4 Molecular Formula: MgO Formula Weight: 40.30 Physical Form: 1-3mm Fused Lump Density: 3.58 Refractive Index: 1.736 Odour: Odourless Melting Point: 2852° Boiling Point: 3600° Merck Reference: 14,5677 MDL No.: MFCD00011109
For vacuum deposition
Formel: MgO
Molecular Weight: 40,3 g/mol
Siedepunkt: 3600 °C
Schmelzpunkt: 2852 °C
Dichte: 3,58
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 14,5677