Magnesiumoxid ≥99% (Metall-Basis), Nano-Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: gebrannte Magnesia
44733.14 44733.22 44733.36
44733.14EA 60.9 EUR
44733.14 44733.22 44733.36
Magnesiumoxid ≥99% (Metall-Basis), Nano-Pulver
Magnesiumoxid
Purity: 99+% CAS No.: 1309-48-4 Molecular Formula: MgO Formula Weight: 40.30 Physical Form: 100nm APS Powder, S.A. 7.3m2/g Density: 3.58 Refractive Index: 1.736 Odour: Odourless Melting Point: 2852° Boiling Point: 3600° Merck Reference: 14,5677 MDL No.: MFCD00011109
Formel: MgO
Molecular Weight: 40.3 g/mol
Siedepunkt: 3600 °C
Schmelzpunkt: 2852 °C
Dichte: 3.58
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 14,5677