Magnesiumoxid analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
gebrannte Magnesia
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05865.0100
1.05865.0500
1.05865.9025
1.05865.0100EA
196
EUR
1.05865.0100
1.05865.0500
1.05865.9025
Magnesiumoxid analytisches Reagens, Supelco®
Magnesiumoxid
Formel:
MgO Molecular Weight: 40.3 g/mol Siedepunkt: 3600 Schmelzpunkt: 2800 Dichte: 3.58 g/cm³ (25 °C) |
MDL:
MFCD00011109 CAS-Nummer: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 13,05700 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | 2800 °C |
Molar Mass | 40.3 g/mol |
Bulk Density | 100 kg/m3 |
Boiling Point | 3600 °C (1000 hPa) |
Density | 3.58 g/cm3 (25 °C) |
pH | 10.3 (H2O, 20 °C) (saturated solution) |