Magnesiumoxid leicht ≥96%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
gebrannte Magnesia
12287.22
12287.36
12287.A1
12287.22EA
65.4
EUR
12287.22
12287.36
12287.A1
Magnesiumoxid leicht ≥96%
Magnesiumoxid
Purity: 96%
CAS No.: 1309-48-4
Molecular Formula: MgO
Formula Weight: 40.30
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 3.58
Refractive Index: 1.736
Odour: Odourless
Melting Point: 2852°
Boiling Point: 3600°
Merck Reference: 14,5677
MDL No.: MFCD00011109
Formel:
MgO Molecular Weight: 40,3 g/mol Siedepunkt: 3600 °C Schmelzpunkt: 2852 °C Dichte: 3,58 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011109 CAS-Nummer: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 14,5677 |