Magnesiumoxid leicht ≥97%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
gebrannte Magnesia
25054.298EA
65.9
EUR
25054.298
25054.367
Magnesiumoxid leicht ≥97%, TECHNICAL
Magnesiumoxid
Formel:
MgO Siedepunkt: 3600 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2800 °C Dichte: 3,58 g/cm³ (25 °C) |
MDL:
MFCD00011109 CAS-Nummer: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on calcinated product) | Min. 97 % |
Loss on ignition | Max. 8 % |
Silica | Max. 1.5 % |