Strontiumoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
415138-10G 415138-50G
SIAL415138-10GEA 110 EUR
SIAL415138-10G SIAL415138-50G
Strontiumoxid, Sigma-Aldrich®
Strontium oxide
Formel: SrO
Molecular Weight: 103.62 g/mol
Siedepunkt: 3000
Schmelzpunkt: 2430
Dichte: 4.7 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00049558
CAS-Nummer: 1314-11-0
EINECS: 215-219-9
UN: 3262
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09009