Bariumhydroxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
433373-1KG 433373-250G
SIAL433373-1KGEA 192 EUR
SIAL433373-1KG SIAL433373-250G
Bariumhydroxid, Sigma-Aldrich®
Barium hydroxide
Formel: H₂BaO₂
Molecular Weight: 171,34 g/mol
Schmelzpunkt: 325 °C
Dichte: 2,18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003443
CAS-Nummer: 17194-00-2
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 12,01006