Calciumhydroxid 98%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Calciumdihydroxid, Löschkalk
219180010
219180025
219181000
219185000
219180100
ACRO219180010EA
64.9
EUR
ACRO219180010
ACRO219180025
ACRO219181000
ACRO219185000
ACRO219180100
Calciumhydroxid 98%, reinst
Calciumhydroxid
Formel:
Ca(OH)₂ Molecular Weight: 74,09 g/mol Siedepunkt: 2850 °C Schmelzpunkt: 580 °C (Zersetzung) Dichte: 2,24 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010901 CAS-Nummer: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3 ADR: 8,III Merck Index: 13,01675 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white Powder |
Titration Complexometric | ≥97.5 % |
Identification | Passes tests |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤40 ppm |
Insoluble matter | ≤0.2 % (in HCl) |
Mg and alkali salts (SO4) | ≤2.5 % |