Calciumhydrogenphosphat, wasserfrei 97%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Calciumphosphat dibasisch, Calciumhydrogenorthophosphat, Calciumorthophosphat dibasisch
215710010 215710250 215710050
ACRO215710010EA 109 EUR
ACRO215710010 ACRO215710250 ACRO215710050
Calciumhydrogenphosphat, wasserfrei 97%, rein
Calciumhydrogenphosphat
Formel: CaHPO₄
Molecular Weight: 136.06 g/mol
Schmelzpunkt: 370
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010909
CAS-Nummer: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01697
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %