Calciumhydrogenphosphat, wasserfrei ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Calciumphosphat dibasisch, Calciumhydrogenorthophosphat, Calciumorthophosphat dibasisch
40232.30 40232.A1 40232.A7
40232.30EA 66.6 EUR
40232.30 40232.A1 40232.A7
Calciumhydrogenphosphat, wasserfrei ≥98%
Calciumhydrogenphosphat
Purity: 98% min CAS No.: 7757-93-9 Molecular Formula: CaHO4P Formula Weight: 136.06 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,1692 MDL No.: MFCD00010909
Formel: CaHPO₄
Molecular Weight: 136,06 g/mol
Schmelzpunkt: 370 °C
Dichte: 2,89 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010909
CAS-Nummer: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 14,1692