Calciumhydrogenphosphat, wasserfrei, sehr feines Pulver, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, FCC, E341 geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: Calciumphosphat dibasisch, Calciumhydrogenorthophosphat, Calciumorthophosphat dibasisch
1.02144.9026 1.02144.9025 1.02144.1000
1.02144.9026EA 0 EUR
1.02144.9026 1.02144.9025 1.02144.1000
Calciumhydrogenphosphat, wasserfrei, sehr feines Pulver, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, FCC, E341 geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Calciumhydrogenphosphat
Formel: CaHPO₄
Molecular Weight: 136,06 g/mol
Schmelzpunkt: 370 °C
Dichte: 2,89 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010909
CAS-Nummer: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01697