Calciumhydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Calciumphosphat dibasisch, Calciumhydrogenorthophosphat, Calciumorthophosphat dibasisch
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C7263-100G
C7263-2.5KG
C7263-500G
SIALC7263-100GEA
35.5
EUR
SIALC7263-100G
SIALC7263-2.5KG
SIALC7263-500G
Calciumhydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
Calciumhydrogenphosphat
Formel:
CaHPO₄ Molecular Weight: 136.06 g/mol Schmelzpunkt: 370 Dichte: 2.89 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00010909 CAS-Nummer: 7757-93-9 EINECS: 231-826-1 Merck Index: 13,01697 |