Calciumhydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Calciumphosphat dibasisch, Calciumhydrogenorthophosphat, Calciumorthophosphat dibasisch
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
C8606-2.5KG C8606-500G
SIALC8606-2.5KGEA 852 EUR
SIALC8606-2.5KG SIALC8606-500G
Calciumhydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
Calciumhydrogenphosphat
Formel: CaHPO₄
Molecular Weight: 136.06 g/mol
Schmelzpunkt: 370
Dichte: 2.89 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010909
CAS-Nummer: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01697