Calciumsulfid ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Sr) (max. 0,05% Si)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
13121.06 13121.14
13121.06EA 69 EUR
13121.06 13121.14
Calciumsulfid ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Sr) (max. 0,05% Si)
Calcium sulphide
Purity: 99.9% CAS No.: 20548-54-3 Molecular Formula: CaS Formula Weight: 72.14 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 2.5 Melting Point: dec. Merck Reference: 14,1707 UN No.: 3134 MDL No.: MFCD00015990
Formel: CaS
Molecular Weight: 72.14 g/mol
Schmelzpunkt: Zersetzung
Dichte: 2.5
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015990
CAS-Nummer: 20548-54-3
EINECS: 243-873-5
UN: 3134
ADR: 4.3 III
Merck Index: 14,1707