Bariumsulfat 98%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
222510010 222515000 222510050 222510250
ACRO222510010EA 37.9 EUR
ACRO222510010 ACRO222515000 ACRO222510050 ACRO222510250
Bariumsulfat 98%, reinst
Barium sulphate
Formel: BaSO₄
Molecular Weight: 233,39 g/mol
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1580 °C (Zers.)
Dichte: 4,5 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003455
CAS-Nummer: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Assay 97.5 to 100.5 %
Acidity/alkalinity Passes test
Sulfide (S) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Soluble barium salts ≤10 ppm
Loss on ignition ≤2.0 % (600°C)
Oxidisable sulfur compounds Passes test
Acid soluble substances ≤0.3 %