Bariumsulfat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Lieferant: Merck
1.01750.5000
1.01750.9050
1.01750.9025
1.01750.5000EA
590
EUR
1.01750.5000
1.01750.9050
1.01750.9025
Bariumsulfat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Barium sulphate
Formel:
BaSO₄ Molecular Weight: 233,39 g/mol Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1345 °C Dichte: 4,5 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003455 CAS-Nummer: 7727-43-7 EINECS: 231-784-4 Merck Index: 13,00997 |