Bariumsulfat, feines Pulver Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
21763.463EA
1090
EUR
21763.463
21763.292
Bariumsulfat, feines Pulver Ph. Eur.
Barium sulphate
Formel:
BaSO₄ Molecular Weight: 233,39 g/mol Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1345 °C Dichte: 4,5 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003455 CAS-Nummer: 7727-43-7 EINECS: 231-784-4 Merck Index: 13,00997 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White powder |
Identification A | Passes test |
Identification B | Passes test |
Acidity or alkalinity | Passes test |
Substances soluble in acid | Max. 0.3 % |
Oxidisable sulphur compounds | Passes test |
Soluble barium salts | Max. 10 ppm |
Loss on ignition (600 ± 50°C) | Max. 2 % |
Residual solvents | Passes test |
Lösungsmittel-Rückstände | Entspricht |