Bariumsulfat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
21766.292EA 87.5 EUR
21766.292 21766.463
Bariumsulfat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Barium sulphate
Formel: BaSO₄
Molecular Weight: 233,39 g/mol
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1345 °C
Dichte: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003455
CAS-Nummer: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Acidity Max. 0.002 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm