Bortribromid ≥99%

Lieferant: abcr
Gefahr

AB118754 AB118754.0100
ABCRAB118754EA 0 EUR
ABCRAB118754 ABCRAB118754.0100
Bortribromid ≥99%
Bortribromid

Halides for CVD & ALD, Volatile Precursors for CVD

Formel: BBr₃
Molecular Weight: 250.52 g/mol
Siedepunkt: 91.3 °C
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 2.6431
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011312
CAS-Nummer: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 2692
ADR: 8 I
Merck Index: 13,01337

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR