Gallium(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
413089-1G
413089-5G
SIAL413089-1GEA
141
EUR
SIAL413089-1G
SIAL413089-5G
Gallium(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Gallium(II)chlorid
Formel:
Ga₂Cl₄ Molecular Weight: 281,26 g/mol |
MDL:
MFCD00151526 CAS-Nummer: 13498-12-9 UN: 3260 ADR: 8,II |