Indium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Indiumtrichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
203440-10G 203440-1G 203440-50G
SIAL203440-10GEA 217 EUR
SIAL203440-10G SIAL203440-1G SIAL203440-50G
Indium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Indium(III)chlorid
Formel: Cl₃In
Molecular Weight: 221.18 g/mol
Siedepunkt: 800
Schmelzpunkt: 586
Dichte: 4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011058
CAS-Nummer: 10025-82-8
EINECS: 233-043-0
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04980