Indium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Indiumtrichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
334065-10G 334065-50G
SIAL334065-10GEA 175 EUR
SIAL334065-10G SIAL334065-50G
Indium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Indium(III)chlorid
Formel: Cl₃In
Molecular Weight: 221,18 g/mol
Siedepunkt: 800 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 586 °C
Dichte: 4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011058
CAS-Nummer: 10025-82-8
EINECS: 233-043-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04980