Indium(III)iodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
413666-1G
413666-5G
SIAL413666-1GEA
101
EUR
SIAL413666-1G
SIAL413666-5G
Indium(III)iodid, Sigma-Aldrich®
Indium(III)iodid
Formel:
I₃In Siedepunkt: 500 °C (1013 hPa) Dichte: 4,69 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00016151 CAS-Nummer: 13510-35-5 EINECS: 236-839-6 UN: 3260 ADR: 8,III |