Bornitrid
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
40607.04 40607.09
40607.04EA 123 EUR
40607.04 40607.09
Bornitrid
Boron nitride
CAS No.: 10043-11-5 Molecular Formula: BN (cubic) Formula Weight: 24.82 Physical Form: 4-8 Micron Powder Density: 3.48 Odour: Odourless Merck Reference: 14,1346 MDL No.: MFCD00011317
Formel: BN
Molecular Weight: 24,82 g/mol
Schmelzpunkt: 2527 °C
Dichte: 3,48
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011317
CAS-Nummer: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 14,1346