Aluminiumoxid, Einkristalle
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
40259.KG 40259.KJ
40259.KGEA 187 EUR
40259.KG 40259.KJ
Aluminiumoxid, Einkristalle
Aluminium oxide
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Physical Form: 25.4mm dia x 3.2mm thick, random orientation MDL No.: MFCD00003424
Formel: Al₂O₃
Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2045 °C
Dichte: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355