Aluminiumoxid Substrat 10x10x0.5 mm, beidseitig poliert A plane
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41426.KT 41426.KU
41426.KTEA 90.8 EUR
41426.KT 41426.KU
Aluminiumoxid Substrat 10x10x0.5 mm, beidseitig poliert A plane
Aluminium oxide
Molecular Formula: Al2O3 MDL No.: MFCD00003424
Formel: Al₂O₃
Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2045 °C
Dichte: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355