Aluminiumoxid, mittlere Fläche Katalysatorträger
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
43856.A1
43856.A7
43856.A1EA
195
EUR
43856.A1
43856.A7
Aluminiumoxid, mittlere Fläche Katalysatorträger
Aluminium oxide
Physical Form: 1/8" pellets
MDL No.: MFCD00003424
Formel:
Al₂O₃ Molecular Weight: 101,96 g/mol Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2045 °C Dichte: 3,94 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003424 CAS-Nummer: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Merck Index: 13,00355 |