Aluminiumoxid, mittlere Fläche Katalysatorträger SiO₂-arm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
43857.A1
43857.A7
43857.A1EA
208
EUR
43857.A1
43857.A7
Aluminiumoxid, mittlere Fläche Katalysatorträger SiO₂-arm
Aluminium oxide
Physical Form: 1/8" Pellets
MDL No.: MFCD00003424
Formel:
Al₂O₃ Molecular Weight: 101.96 g/mol Siedepunkt: 2980 Schmelzpunkt: 2045 Dichte: 3.94 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003424 CAS-Nummer: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Merck Index: 13,00355 |