Aluminiumoxid, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.15754.0100 1.15754.1000
1.15754.0100EA 98 EUR
1.15754.0100 1.15754.1000
Aluminiumoxid, Supelco®
Aluminium oxide
Formel: Al₂O₃
Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2045 °C
Dichte: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355