Aluminiumoxid ≥99,997% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
202606-100G 202606-20G
SIAL202606-100GEA 851 EUR
SIAL202606-100G SIAL202606-20G
Aluminiumoxid ≥99,997% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Sigma-Aldrich®
Aluminium oxide
Formel: Al₂O₃
Molecular Weight: 101.96 g/mol
Siedepunkt: 2980
Schmelzpunkt: 2045
Dichte: 3.94 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355