Aluminiumoxid ≥99,99%, einzelne Kristallsubstrate <0001>, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
634875-1EA 634875-5EA
SIAL634875-1EAEA 105 EUR
SIAL634875-1EA SIAL634875-5EA
Aluminiumoxid ≥99,99%, einzelne Kristallsubstrate <0001>, Sigma-Aldrich®
Aluminium oxide
Formel: Al₂O₃
Molecular Weight: 101.96 g/mol
Siedepunkt: 2980
Schmelzpunkt: 2045
Dichte: 3.94 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355