Aluminiumoxid, γ-Phase
Lieferant: Merck
Synonyme: γ-Tonerde
1.01095.1000 1.01095.9050
1.01095.1000EA 53.5 EUR
1.01095.1000 1.01095.9050
Aluminiumoxid, γ-Phase
Aluminiumoxid, γ-Phase
Formel: Al₂O₃
Molecular Weight: 101,96 g/mol
Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2045 °C
Dichte: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6